1-(4-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9205-1G PC9205-5G
APOSPC9205-1GEA 29 EUR
APOSPC9205-1G APOSPC9205-5G
1-(4-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(4-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₈H₁₁ClFN₅
MW: 231,66 g/mol
Pto. de fusión: 212…216 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051986
Núm. CAS: 16018-83-0