4-Amino-6-(trifluoromethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9212-500MG PC9212-250MG
APOSPC9212-500MGEA 0 EUR
APOSPC9212-500MG APOSPC9212-250MG
4-Amino-6-(trifluoromethyl)quinoline
4-Amino-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₇F₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00278781
Núm. CAS: 247113-89-9