3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC9216-1G PC9216-5G PC9216-10G
APOSPC9216-1GEA 23.2 EUR
APOSPC9216-1G APOSPC9216-5G APOSPC9216-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅F₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236305
Núm. CAS: 247113-90-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III