4-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9217-5G PC9217-1G
APOSPC9217-5GEA 42.2 EUR
APOSPC9217-5G APOSPC9217-1G
4-Fluoro-3-iodobenzoic acid
4-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄FIO₂
Pto. de fusión: 173…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788556
Núm. CAS: 403-18-9