2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9219-250MG PC9219-5G
APOSPC9219-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC9219-250MG APOSPC9219-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
Pto. de fusión: 173…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08741353
Núm. CAS: 505084-59-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III