3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9220-1G PC9220-250MG PC9220-5G
APOSPC9220-1GEA 39.3 EUR
APOSPC9220-1G APOSPC9220-250MG APOSPC9220-5G
3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid 99%
3-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Pto. de fusión: 212…215 °C
Densidad: 0,939 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234940
Núm. CAS: 590371-38-3