3-(Trifluorometoxi)tiofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Trifluorometoxi)bencenotiol
PC9232-1G PC9232-5G
APOSPC9232-1GEA 74.1 EUR
APOSPC9232-1G APOSPC9232-5G
3-(Trifluorometoxi)tiofenol 97%
3-(Trifluorometoxi)tiofenol
Formula: C₇H₅F₃OS
MW: 194,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01320799
Núm. CAS: 220239-66-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III