2-Fluoro-6-iodobenzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Fluoro-2-Iodobenzaldehyde
PC9246-1G PC9246-5G PC9246-25G
APOSPC9246-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9246-1G APOSPC9246-5G APOSPC9246-25G
2-Fluoro-6-iodobenzaldehído 97%
2-Fluoro-6-iodobenzaldehído
Formula: C₇H₄FIO
MW: 250,01 g/mol
Pto. de fusión: 36…40 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371506
Núm. CAS: 146137-72-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III