3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Cyano-5-nitrobenzotrifluoride
PC9255-5G PC9255-1G PC9255-25G
APOSPC9255-5GEA 29 EUR
APOSPC9255-5G APOSPC9255-1G APOSPC9255-25G
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₃N₂O₂
MW: 216,1200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412207
Núm. CAS: 20566-80-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III