2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9261-1G PC9261-250MG
APOSPC9261-1GEA 203 EUR
APOSPC9261-1G APOSPC9261-250MG
2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
2-(Trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formula: C₇H₃F₃N₂
MW: 172,11 g/mol
Densidad: 1,3473 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08741366
Núm. CAS: 870066-15-2