2-Bromo-5-cloro-α-α-α-trifluorotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9265-5G PC9265-100G
APOSPC9265-5GEA 21.9 EUR
APOSPC9265-5G APOSPC9265-100G
2-Bromo-5-cloro-α-α-α-trifluorotolueno 99%
2-Bromo-5-cloro-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₃BrClF₃
Pto. Ebullición: 179…180 °C
Pto. de fusión: 18…20 °C
Densidad: 1,759 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010308
Núm. CAS: 344-65-0