3-Bromo-5-fluorophenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(3-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid
PC9278-1G
PC9278-5G
PC9278-25G
APOSPC9278-1GEA
52.2
EUR
APOSPC9278-1G
APOSPC9278-5G
APOSPC9278-25G
3-Bromo-5-fluorophenylacetic acid 98%
3-Bromo-5-fluorophenylacetic acid
Formula:
C₈H₆BrFO₂ MW: 233,0300 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09258961 Núm. CAS: 202000-99-5 |