6-Fluoro-o-toluic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9286-1G PC9286-25G PC9286-5G
APOSPC9286-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9286-1G APOSPC9286-25G APOSPC9286-5G
6-Fluoro-o-toluic acid 98%
6-Fluoro-o-toluic acid
Formula: C₈H₇FO₂
Pto. de fusión: 119…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658162
Núm. CAS: 90259-27-1