6-Fluoro-o-toluonitrilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC9287-1G
PC9287-5G
PC9287-10G
APOSPC9287-1GEA
21.9
EUR
APOSPC9287-1G
APOSPC9287-5G
APOSPC9287-10G
6-Fluoro-o-toluonitrilo 99%
6-Fluoro-o-toluonitrilo
Formula:
C₈H₆FN Pto. de fusión: 43…45 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06660277 Núm. CAS: 198633-76-0 |