2-Cloro-3-(trifluorometil)bencilo bromuro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC9289-1G PC9289-25G
APOSPC9289-1GEA 34.8 EUR
APOSPC9289-1G APOSPC9289-25G
2-Cloro-3-(trifluorometil)bencilo bromuro 97%
2-Cloro-3-(trifluorometil)bencilo bromuro
Formula: C₈H₅BrClF₃
MW: 273.48 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631539
Núm. CAS: 261763-22-8
UN: 3265
ADR: 8 II