Ácido (2,6-difluorofenil)metabórico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihydroxy(2,6-difluorophenyl)borane, 2,6-Difluorobenzeneboronic acid, (2,6-Difluorophenyl)metaboric acid
PC9293-25G PC9293-5G
APOSPC9293-25GEA 65.4 EUR
APOSPC9293-25G APOSPC9293-5G
Ácido (2,6-difluorofenil)metabórico 98%
Ácido (2,6-difluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157.91 g/mol
Pto. de fusión: 147…149 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00792436
Núm. CAS: 162101-25-9