Ácido 2,6-difluoronicotinico 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9294-5G PC9294-100G
APOSPC9294-5GEA 87 EUR
APOSPC9294-5G APOSPC9294-100G
Ácido 2,6-difluoronicotinico 96%
Ácido 2,6-difluoronicotinico
Formula: C₆H₃F₂NO₂
Pto. de fusión: 165…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08064047
Núm. CAS: 171178-50-0