Ácido 2-fluoro-3-metoxibenzoico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9295-5G PC9295-100G
APOSPC9295-5GEA 33.5 EUR
APOSPC9295-5G APOSPC9295-100G
Ácido 2-fluoro-3-metoxibenzoico 99%
Ácido 2-fluoro-3-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇FO₃
Pto. de fusión: 157…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179621
Núm. CAS: 137654-20-7