4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9303-1G PC9303-5G
APOSPC9303-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9303-1G APOSPC9303-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08459288
Núm. CAS: 161622-14-6