Ethyl-2-(3-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyridinyl)acetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9315-1G PC9315-250MG
APOSPC9315-1GEA 258 EUR
APOSPC9315-1G APOSPC9315-250MG
Ethyl-2-(3-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyridinyl)acetate 97%
Ethyl-2-(3-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyridinyl)acetate
Formula: C₁₇H₁₅F₃N₂O₃
MW: 352,32 g/mol
Pto. de fusión: 106…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00974992
Núm. CAS: 338392-12-4