2,3,5-Trifluorobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9324-25G PC9324-10G
APOSPC9324-25GEA 201 EUR
APOSPC9324-25G APOSPC9324-10G
2,3,5-Trifluorobenzaldehído 98%
2,3,5-Trifluorobenzaldehído
Formula: C₇H₃F₃O
Pto. Ebullición: 165 °C
Densidad: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083538
Núm. CAS: 126202-23-1
UN: 1989
ADR: 3,III