4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC9326-1G PC9326-25G PC9326-5G
APOSPC9326-1GEA 116 EUR
APOSPC9326-1G APOSPC9326-25G APOSPC9326-5G
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 98%
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
Formula: C₈H₈F₃NS
Pto. Ebullición: 224…225 °C
Densidad: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190129
Núm. CAS: 128273-56-3
UN: 3267
ADR: 8,II