4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC9333-1G PC9333-5G
APOSPC9333-1GEA 81.7 EUR
APOSPC9333-1G APOSPC9333-5G
4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarbaldehyde 97%
4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarbaldehyde
Formula: C₁₅H₁₃FO₃
Pto. de fusión: 80…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00202628
Núm. CAS: 321432-05-7