3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarbohydrazide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC9334-1G PC9334-500MG PC9334-5G
APOSPC9334-1GEA 275 EUR
APOSPC9334-1G APOSPC9334-500MG APOSPC9334-5G
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarbohydrazide 97%
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarbohydrazide
Formula: C₁₂H₁₁FN₂O₂S
MW: 266,3 g/mol
Pto. de fusión: 107…109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00215161
Núm. CAS: 338751-50-1