(2,6-Difluorophenyl)acetyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC9335-1G PC9335-25G
APOSPC9335-1GEA 91.5 EUR
APOSPC9335-1G APOSPC9335-25G
(2,6-Difluorophenyl)acetyl chloride
(2,6-Difluorophenyl)acetyl chloride
Formula: C₈H₅ClF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424718
Núm. CAS: 116622-90-3
UN: 1760
ADR: 8,III