{2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazol-5-yl}methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Fluorobenzythio)-5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazole
PC9337-1G PC9337-250MG
APOSPC9337-1GEA 441 EUR
APOSPC9337-1G APOSPC9337-250MG
{2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazol-5-yl}methanol 97%
{2-[(4-Fluorobenzyl)sulphanyl]-1-methyl-1H-imidazol-5-yl}methanol
Formula: C₁₂H₁₃FN₂OS
Pto. de fusión: 124…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00215148
Núm. CAS: 338422-40-5