2-(3,4-Difluorofenil)indol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9342-10G PC9342-1G PC9342-5G
APOSPC9342-10GEA 725 EUR
APOSPC9342-10G APOSPC9342-1G APOSPC9342-5G
2-(3,4-Difluorofenil)indol 97%
2-(3,4-Difluorofenil)indol
Formula: C₁₄H₉F₂N
Pto. de fusión: 170…173 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 68290-36-8