Ácido (3-cloro-4-fluorofenil)metabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi(3-cloro-4-fluorofenil)borano
PC9345-5G PC9345-1G PC9345-10G
APOSPC9345-5GEA 21.9 EUR
APOSPC9345-5G APOSPC9345-1G APOSPC9345-10G
Ácido (3-cloro-4-fluorofenil)metabórico
Ácido (3-cloro-4-fluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₅BClFO₂
MW: 174.37 g/mol
Pto. de fusión: 255…260 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051800
Núm. CAS: 144432-85-9