3-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC9346-10G PC9346-1G PC9346-5G
APOSPC9346-10GEA 800 EUR
APOSPC9346-10G APOSPC9346-1G APOSPC9346-5G
3-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylic acid 97%
3-(4-Fluoro-2-nitrophenoxy)-2-thiophenecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₆FNO₅S
Pto. de fusión: 159…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00214992
Núm. CAS: 303152-17-2