2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9349-1G PC9349-500MG
APOSPC9349-1GEA 564 EUR
APOSPC9349-1G APOSPC9349-500MG
2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₆H₁₂FNO₂
MW: 269,28 g/mol
Pto. de fusión: 139…141 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01315828
Núm. CAS: 338416-70-9