1-(4-Fluorophenyl)-2-{[5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-yl]sulphanyl}-1-ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4'-Fluoro-2-[5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-ylthio]acetophenone
PC9357-1G PC9357-500MG
APOSPC9357-1GEA 533 EUR
APOSPC9357-1G APOSPC9357-500MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-{[5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-yl]sulphanyl}-1-ethanone
1-(4-Fluorophenyl)-2-{[5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-yl]sulphanyl}-1-ethanone
Formula: C₁₃H₁₃FN₂O₂S
MW: 280.32 g/mol
Pto. de fusión: 121…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00215160
Núm. CAS: 338422-62-1