4-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(4-Fluorophenylthio)aniline
PC9366-1G PC9366-500MG PC9366-5G
APOSPC9366-1GEA 270 EUR
APOSPC9366-1G APOSPC9366-500MG APOSPC9366-5G
4-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]aniline 97%
4-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]aniline
Formula: C₁₂H₁₀FNS
MW: 219,28 g/mol
Pto. de fusión: 60…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00172068
Núm. CAS: 24900-69-4