3-(Difluorometoxi)benzaldehído 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9371-5G PC9371-1G
APOSPC9371-5GEA 66.7 EUR
APOSPC9371-5G APOSPC9371-1G
3-(Difluorometoxi)benzaldehído 99%
3-(Difluorometoxi)benzaldehído
Formula: C₈H₆F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236222
Núm. CAS: 85684-61-3