2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-3-methylbutanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC9372-1G PC9372-5G
APOSPC9372-1GEA 183 EUR
APOSPC9372-1G APOSPC9372-5G
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-3-methylbutanoic acid 97%
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-3-methylbutanoic acid
Formula: C₁₁H₁₄FNO₄S
Pto. de fusión: 159…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00664351
Núm. CAS: 250714-79-5