2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-4-methylpentanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4-Fluorobenzenesulphamido)-4-methylpentanoic acid
PC9373-1G PC9373-500MG PC9373-5G
APOSPC9373-1GEA 217 EUR
APOSPC9373-1G APOSPC9373-500MG APOSPC9373-5G
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-4-methylpentanoic acid 97%
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-4-methylpentanoic acid
Formula: C₁₂H₁₆FNO₄S
MW: 289,33 g/mol
Pto. de fusión: 124…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00172812
Núm. CAS: 251097-25-3