N-(4-Fluorobenzenesulphonyl)phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4-Fluorophenylsulphamido)-3-phenylpropanoic acid
PC9375-1G PC9375-500MG
APOSPC9375-1GEA 172 EUR
APOSPC9375-1G APOSPC9375-500MG
N-(4-Fluorobenzenesulphonyl)phenylalanine
N-(4-Fluorobenzenesulphonyl)phenylalanine
Formula: C₁₅H₁₄FNO₄S
Pto. de fusión: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173011
Núm. CAS: 40279-96-7