1-(4-Fluorophenylsulphonyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9380-1G PC9380-5G PC9380-250MG
APOSPC9380-1GEA 49.3 EUR
APOSPC9380-1G APOSPC9380-5G APOSPC9380-250MG
1-(4-Fluorophenylsulphonyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid
1-(4-Fluorophenylsulphonyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₂FNO₄S
Pto. de fusión: 96…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00172808
Núm. CAS: 251096-96-5