2-Hydrazino-2-oxo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC9383-1G
PC9383-500MG
PC9383-5G
APOSPC9383-1GEA
275
EUR
APOSPC9383-1G
APOSPC9383-500MG
APOSPC9383-5G
2-Hydrazino-2-oxo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
2-Hydrazino-2-oxo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formula:
C₉H₈F₃N₃O₂ Pto. de fusión: 199…201 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00122710 Núm. CAS: 324016-20-8 |