2-({Imino[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)acetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(2-Carboxymethyl)-3-(trifluoromethyl)benzamidine
PC9385-1G PC9385-500MG
APOSPC9385-1GEA 275 EUR
APOSPC9385-1G APOSPC9385-500MG
2-({Imino[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)acetic acid 97%
2-({Imino[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)acetic acid
Formula: C₁₀H₉F₃N₂O₂
Pto. de fusión: 204…208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01935986
Núm. CAS: 338982-13-1