Methyl-4-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC9391-500MG PC9391-5G
APOSPC9391-500MGEA 401 EUR
APOSPC9391-500MG APOSPC9391-5G
Methyl-4-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate 97%
Methyl-4-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate
Formula: C₁₂H₁₅F₃N₂O₂
Pto. de fusión: 91…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00793102
Núm. CAS: 339101-34-7