Methyl-4-chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-pyrrolidinecarboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC9394-1G PC9394-500MG
APOSPC9394-1GEA 799 EUR
APOSPC9394-1G APOSPC9394-500MG
Methyl-4-chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-pyrrolidinecarboxylate 97%
Methyl-4-chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-pyrrolidinecarboxylate
Formula: C₁₂H₁₁Cl₂F₃N₂O₂
MW: 343,13 g/mol
Pto. de fusión: 84…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00664157
Núm. CAS: 251310-42-6