2-Bromo-α-α-α-4-tetrafluorotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene
PC9396-10G PC9396-5G
APOSPC9396-10GEA 27.7 EUR
APOSPC9396-10G APOSPC9396-5G
2-Bromo-α-α-α-4-tetrafluorotolueno
2-Bromo-α-α-α-4-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₃BrF₄
Pto. Ebullición: 161…162 °C
Densidad: 1,753 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 78,3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094041
Núm. CAS: 351003-21-9