Methyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9400-1G PC9400-250MG
APOSPC9400-1GEA 325 EUR
APOSPC9400-1G APOSPC9400-250MG
Methyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoate
Methyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoate
Formula: C₁₁H₁₂ClF₃N₂O₂
MW: 296,68 g/mol
Pto. de fusión: 46…48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00172609
Núm. CAS: 332361-10-1