2-Amino-4,6-difluorophenol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9412-1G PC9412-250MG
APOSPC9412-1GEA 227 EUR
APOSPC9412-1G APOSPC9412-250MG
2-Amino-4,6-difluorophenol 95+%
2-Amino-4,6-difluorophenol
Formula: C₆H₅F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862077
Núm. CAS: 133788-83-7