Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)anilino]butyrate
PC9424-1G PC9424-5G
APOSPC9424-1GEA 154 EUR
APOSPC9424-1G APOSPC9424-5G
Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate 97%
Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate
Formula: C₁₂H₁₃F₃N₂O₄
MW: 306.24 g/mol
Pto. de fusión: 81…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00793100
Núm. CAS: 339101-25-6