2',6'-Dibromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Proveedor: Apollo Scientific
PC9425-1G PC9425-500MG
APOSPC9425-1GEA 230 EUR
APOSPC9425-1G APOSPC9425-500MG
2',6'-Dibromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
2',6'-Dibromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formula: C₉H₆Br₂F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094553
Núm. CAS: 544716-06-5