Ácido (4-cloro-3-fluorofenil)acético
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC9429-1G PC9429-10G
APOSPC9429-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9429-1G APOSPC9429-10G
Ácido (4-cloro-3-fluorofenil)acético
Ácido (4-cloro-3-fluorofenil)acético
Formula: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115861
Núm. CAS: 883500-51-4