[1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1-Methyl-5-(phenylthio)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-ylmethanol
PC9436-1G
PC9436-500MG
APOSPC9436-1GEA
533
EUR
APOSPC9436-1G
APOSPC9436-500MG
[1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formula:
C₁₂H₁₁F₃N₂OS MW: 288,29 g/mol Pto. de fusión: 45…46 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00172634 Núm. CAS: 318239-51-9 |