Ácido 3-amino-4-fluorobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC9442-5G
PC9442-25G
APOSPC9442-5GEA
21.9
EUR
APOSPC9442-5G
APOSPC9442-25G
Ácido 3-amino-4-fluorobenzoico
Ácido 3-amino-4-fluorobenzoico
Formula:
C₇H₆FNO₂ Pto. de fusión: 182…183 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00130055 Núm. CAS: 2365-85-7 EINECS: 219-122-2 |