Ácido (4-cloro-2-fluorofenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
4-Chloro-2-fluorophenylacetic acid
PC9447-10G
PC9447-100G
APOSPC9447-10GEA
46.4
EUR
APOSPC9447-10G
APOSPC9447-100G
Ácido (4-cloro-2-fluorofenil)acético 97%
Ácido (4-cloro-2-fluorofenil)acético
Formula:
(C₆H₃ClF)CH₂COOH Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03095402 Núm. CAS: 194240-75-0 |